Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
441,00 zł
Quality Segment
vapor density
7.9 (vs air)
product line
BioXtra
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.05%
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0001%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% | assay 98% | assay ≥98.0% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant |
| form powder | form crystalline powder | form chunks or granules, powder or crystals | form powder |
| vapor density 7.9 (vs air) | vapor density 7.9 (vs air) | vapor density 7.9 (vs air) | vapor density 7.9 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium persulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?