Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
375,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
7.9 (vs air)
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
electrophoresis: suitable
anion traces
chloride (Cl-): <10 ppm
cation traces
Fe: <10 ppm, heavy metals (as Pb): <50 ppm
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98.0% | assay ≥98.0% | assay ≥98.0% (RT) |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form chunks or granules, powder or crystals | form powder | form - |
| grade Molecular Biology | grade ACS reagent | grade ACS reagent, anhydrous | grade Molecular Biology |
| foreign activity DNAse, none detected, RNAse, none detected, Protease, none detected | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium persulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?