This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 184,00 zł | |
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 921,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
184,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
20.0-24.0% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
contains
sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
20.0-24.0% protein (biuret), 22% in saline
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| assay 20.0-24.0% protein basis (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) | assay 28-32% (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7034-1L | 04061833383377 |
| A7034-100ML | 04061833383353 |
| A7034-50ML | 04061833383384 |
| A7034-10ML | 04061833383360 |
-
What is the specific expiry date for product#A7034; Lot#SLCL8076. COA only lists quality release date with no expiry. Thanks.