Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
300,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% (biuret)
form
solution
quality
high avidity, contains azide and caprylate
purified by
heat shock fractionation
contains
0.1% sodium azide as preservative, 10-15 mg/gram protein octanoic acid as stabilizer
origin
USA origin
concentration
28-32% (biuret), 30% in saline
technique(s)
blocking: suitable
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 30% in saline, high avidity, contains azide and caprylate, aseptically filled | description 30% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled | description 30% in saline, fatty acid free, aseptically filled | description 30% in saline, protease free, aseptically filled |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| technique(s) blocking: suitable | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| assay 28-32% (biuret) | assay 28-32% (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?