Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 690,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
690,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... ALB(24186)
General description
Application
- in sulfo-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic,acid 3-sulfo-N-hydroxy-succinimide ester sodium salt (SMCC) derivatization studies[3]
- as a component of dispersion media for the suspension of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)[4]
- as a macromolecular probe in microvascular solute flux measurements[5]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable |
| biological source rat | biological source rat | biological source mouse | biological source rat |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from rat serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A6272-100MG | 04061833258330 |
| A6272-10MG | 04061833258347 |
| A6272-500MG | 04061833258354 |
| A6272-1G | 04061833381953 |
| A6272-25MG | 04061838466006 |