Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
442,00 zł
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥75%
technique(s)
titration: suitable
mp
250 °C
solubility
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
λmax
523 nm
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 489-495 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OC(=O)c1ccccc1\N=N\C(=N\Nc2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,22,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-21+,24-19+;
InChI key
XBGLXASXFRESIN-ZAWSKOCYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ≥75 % | description for spectrophotometric det. of Cu, Zn | description certified by the BSC, Dye content ≥80 % | description Dye content 90 %, ACS reagent |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility 0.1 M NaOH: 1 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?