Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1510,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
580 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~3960, Mp ~4250, Mw ~4200, Mw/Mn ~1.06
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
solubility
H2O: insoluble
density
1.200 g/cm3
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?