Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
320,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.4 (vs air)
vapor pressure
<0.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
cycloparaffins, isoparaffin
refractive index
n20/D 1.417 (lit.), n20/D 1.418
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade Fragrance grade | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Undecane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?