Merck
W510505
Sigma-Aldrich
Undecane
≥99%
Synonim(y):
n-Undecane, Hendecane
Wybierz wielkość
1 KG
910,00 zł
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
910,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.31
Beilstein:
1697099
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
5.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Undecane is a saturated hydrocarbon that is reported to occur in the volatile oil extracted from powder and leaf of Hypericum triquetrifolium Turra[1], leaves of Solanum aculeastrum[2] and flowers of Pittosporum tobira.[3]
Zastosowanie
  • Preparation and Performance Study of n-Undecane Phase Change Cold Storage Material.: This study focuses on the preparation and performance of n-undecane as a phase change material for cold storage applications. The research highlights its thermal properties and potential use in energy storage systems, offering advancements in material science and energy efficiency (Yan et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Volatile constituents of Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil cultivated in Greece.
Loukis A & Hatziioannou C.
J. Essent. Oil Res., 17(2), 186-187 (2005)
Isolation of volatile compounds from Solanum aculeastrum (Solanaceae).
Koduru S, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 9(1), 65-69 (2006)
Volatile constituents of the leaves and flowers of Hypericum triquetrifolium Turra.
Bertoli A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 91-94 (2003)
Maya M Makatini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2274-2277 (2011-03-25)
In this study, we present the first account of pentacycloundecane (PCU) peptide based HIV-protease inhibitors. The inhibitor exhibiting the highest activity made use of a natural HIV-protease substrate peptide sequence, that is, attached to the cage (PCU-EAIS). This compound showed
Igor Shamovsky et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7706-7723 (2009-12-04)
The metabolic stability and selectivity of a series of CCR8 antagonists against binding to the hERG ion channel and cytochrome Cyp2D6 are studied by principal component analysis. It is demonstrated that an efficient way of increasing metabolic stability and selectivity