410470
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
125-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(Br)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- ailanthoidol, via Stille coupling
- 6-bromo-8-methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2H-chromen-2-one
- benzimidazole-based ligand, 2-(1H-benzoimidazol-2-yl)-4-bromo-6-methoxy-phenol (HL)
- chromogenic reagent, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-p-hydroxy benzoic hydrazone
- (E)-N′-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide monohydrate
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3