Merck
698822
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid solution
NMR reference standard, 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
1 EA
2450,00 zł
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
Beilstein:
1921286
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
klasa czystości
NMR reference standard
Poziom jakości
Próba
83.5-86.5% (gravimetric)
Formularz
solution
stężenie
85% in D2O (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
gęstość
1.481 g/cm3
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Czułość 31P
Ilość
Rurka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Li Yan Chan et al.
The Journal of organic chemistry, 78(17), 8826-8832 (2013-08-07)
A simple and efficient method is developed for Pd-catalyzed ortho-acetoxylation using organophosphates, namely, benzylic phosphonic and aryl phosphoric monoacids, as the directing group.
Alex W Gregory et al.
Organic letters, 15(17), 4330-4333 (2013-08-30)
A highly enantioselective hydroamination/N-sulfonyliminium cyclization cascade is reported using a combination of gold(I) and chiral phosphoric acid catalysts. An initial 5-exo-dig hydroamination and a subsequent phosphoric acid catalyzed cyclization process provide access to complex sulfonamide scaffolds in excellent yield and
W M Fennis et al.
Journal of dental research, 93(1), 36-41 (2013-10-25)
The objective of this randomized control trial was to compare the five-year clinical performance of direct and indirect resin composite restorations replacing cusps. In 157 patients, 176 restorations were made to restore maxillary premolars with Class II cavities and one
Amit Kumar Sinha et al.
PloS one, 9(4), e95319-e95319 (2014-04-18)
Oxidative stress and the antioxidant response induced by high environmental ammonia (HEA) were investigated in the liver and gills of three freshwater teleosts differing in their sensitivities to ammonia. The highly ammonia-sensitive salmonid Oncorhynchus mykiss (rainbow trout), the less ammonia
Manabu Ueno et al.
Nature communications, 6, 6332-6332 (2015-03-11)
Alveolar macrophages play a crucial role in the pathogenesis of emphysema, for which there is currently no effective treatment. Bisphosphonates are widely used to treat osteoclast-mediated bone diseases. Here we show that delivery of the nitrogen-containing bisphosphonate alendronate via aerosol
Questions
  1. Is this in a sealed NMR tube to prevent and H2O/D2O exchange with the atmosphere?
    1 answer
    1. Yes, the standard is provided in a sealed NMR tube to prevent H2O/D2O exchange with the atmosphere.