Przejdź do
93492
M-Gredient® Wheat Peptone
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from wheat, Wheat Peptone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
EC Number:
305-225-0
MDL number:
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
wheat
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
<24% ash
loss
<6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow to brown
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Enterobacter spp., Lactobacillus spp., Listeria spp.
General description
Wheat Peptone is obtained by enzymatic hydrolysis of wheat proteins. This peptone favors the growth of Enterobacteria, and Listeria. It is also suited for the culture of Lactobacillus. By nature of its high protein content and relatively clear aspect. Wheat Peptone is particualrly well suited for broth cultures and applications where transparency is essential.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
929768230319942
biological source
wheat
biological source
plant
biological source
bovine milk
biological source
plant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.8±0.5 (2% in H2O)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow to brown
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
93492-500G-F04061833282892
93492-10G-KC-F04061832581569
Questions
  1. どれくらいの分子量のコムギペプチドが多く入っていますか?
    1 answer
    1. Here is the molecular weight distribution:
      Molecular weight (Da): % peptides
      5000 Da: 0.16%
      3000–5000 Da: 0.30%
      1000–3000 Da: 5.31%
      500–1000 Da: 11.40%
      300–500 Da: 17.56%
      <300 Da: 65.27%