Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł |
Informacje o tej pozycji
173,00 zł
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
6.4 %
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C, C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Chlorotrimethylsilane can be a non-toxic alternative to mercuric chloride as activator in samarium-promoted cyclopropanation of both allylic and α-allenic alcohols.
- It can be used in combination with hexamethyldisilazane for the protection of alcohols by forming trimethylsilyl ethers via silylation.
- It is employed in chloromethylation of polysulfones (PSUs).
- It activates lithium hydride to convert it into a hydride source for the reductive silylation of carbonyl compounds.
- Chlorotrimethylsilane/lithium bromide forms an effective reagent for the conversion of alcohols to bromides.
- Chlorotrimethylsilane/sodium iodide in acetonitrile is a better alternative to iodotrimethylsilane for the cleavage of esters, lactones, carbamates, and ethers. It can also be used for the conversion of alcohols to iodides.
- Chlorotrimethylsilane along with silver or ammonium nitrate forms an efficient regioselective nitrating reagent for the ipso-nitration of arylboronic acids to form the corresponding nitroarenes.
- Chlorotrimethylsilane along with sodium nitrite or nitrate can be used for deoximation reactions.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.387 (lit.) | refractive index n20/D 1.387 (lit.) | refractive index n20/D 1.387 (lit.) | refractive index n20/D 1.387 (lit.) |
| bp 57 °C (lit.) | bp 57 °C (lit.) | bp 57 °C (lit.) | bp 57 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?