Przejdź do
95541
Chlorotrimethylsilane
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Silane M3, TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.64
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-900-5
Beilstein/REAXYS Number:
1209232
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
6.4 %
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorotrimethylsilane is a chloro-organosilane compound mainly used for silylation reactions.
Application
Possible usages of chlorotrimethylsilane:
  • Chloromethylation of polysulfones (PSUs).
  • Activation of lithium hydride to convert it into a hydride source for the reductive silylation of carbonyl compounds.
  • Chlorotrimethylsilane/lithium bromide forms an effective reagent for the conversion of alcohols to bromides.
  • Chlorotrimethylsilane is a non-toxic alternative to mercuric chloride in activating in samarium-promoted cyclopropanation of both allylic and α-allenic alcohols.
It is also used in Fisher glycosylation.
Other Notes
Silane M3
prices for bulk quantities on request
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3865299236192360
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
description
purified by redistillation, ≥99%
description
≥98.0% (GC)
description
puriss., ≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
reactivity: alkyne reactive, reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)