Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.3 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
autoignition temp.
789 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
bp
243 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI key
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYR(7299)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| assay ≥98.5% (GC) | assay 99% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| impurities ≤0.5% water | impurities - | impurities ≤2% hydroquinone dimethyl ether | impurities - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 92264-250MG | 04061833269251 |