Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
Informacje o tej pozycji
137,00 zł
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
autoignition temp.
789 °F
impurities
≤2% hydroquinone dimethyl ether
bp
243 °C (lit.)
mp
54-56 °C, 55-57 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI key
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYR(7299)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 54-56 °C, 55-57 °C (lit.) | mp 55-57 °C (lit.) | mp 55-57 °C (lit.) | mp 54-57 °C |
| bp 243 °C (lit.) | bp 243 °C (lit.) | bp 243 °C (lit.) | bp 234-246 °C/1013 hPa |
| vapor density 4.3 (vs air) | vapor density 4.3 (vs air) | vapor density 4.3 (vs air) | vapor density - |
| autoignition temp. 789 °F | autoignition temp. 789 °F | autoignition temp. 789 °F | autoignition temp. 421 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxyphenol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 54050-100G | 04061832566917 |
| 54050-500G | 04061835176908 |