Przejdź do
91977
Perfluorononanoic acid
analytical standard
Synonim(y):
Heptadecafluorononanoic acid, Perfluorononanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.08
EC Number:
206-801-3
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1897287
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC), 96.5-103.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
59-62 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)
InChI key
UZUFPBIDKMEQEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6854239445933824
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
mp
59-62 °C (lit.)
mp
-
mp
59-62 °C (lit.)
mp
55-56 °C (lit.)
assay
≥96.5% (GC), 96.5-103.0% (T)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluorononanoic acid
signalword
Danger
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - PBT - Repr. 1B - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
375-95-1
CAS No.
375-95-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)