Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 187,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 736,00 zł |
Informacje o tej pozycji
187,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
59-62 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)
InChI key
UZUFPBIDKMEQEQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 59-62 °C (lit.) | mp 59-62 °C (lit.) |
| form solid | form - |
| functional group fluoro | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluorononanoic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - PBT - Repr. 1B - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
375-95-1
375-95-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the solubility of Perfluorononanoic acid (product 394459, CAS 375-95-1)?
1 answer-
The solubility of the product has not been validated, however, it is expected to be soluble in DMSO, methanol, and acetone, and slightly soluble in water.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
394459のPFNAは直鎖のみでしょうか? それとも分岐鎖も含まれていて、直鎖の割合がわかっているものでしょうか?
1 answer-
According to the product supplier, the structure is linear.