Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
EC Number:
207-093-9
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
976984
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥98.0% (T)
bp
247 °C/753 mmHg (lit.)
mp
107-110 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8035730100 | 04022536382364 |
| D23408-100G | 04061833562093 |
| D23408-500G | 04061833553404 |
| 8035731000 | 04022536382371 |