Merck
196886
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
Wybierz wielkość
5 G
280,00 zł
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
280,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
Beilstein:
976984
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
bp
247 °C/753 mmHg (lit.)
mp
107-110 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Klucz InChI
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-(trifluorometylo)benzoesowy został wykorzystany w syntezie pochodnych 1,3,4-oksadiazolu zawierających ugrupowanie 2-fluoro-4-metoksy[1]. Wykorzystano go również do badania wiązania pochodnych 2-pirydynonu i aminokwasu jako ligandów z chaperonami PapD i FimC za pomocą powierzchniowego rezonansu plazmonów i spektroskopii 1HNMR[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tobias Tengel et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(5), 725-731 (2004-02-27)
Identification of compounds from chemical libraries that bind to macromolecules by use of NMR spectroscopy has gained increasing importance during recent years. A simple methodology based on (19)F NMR spectroscopy for the screening of ligands that bind to proteins, which
B Chandrakantha et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 1206-1210 (2009-12-17)
In the present study a series of new 1,3,4-oxadiazole derivatives containing 2-fluoro-4-methoxy moiety were synthesized. These newly synthesized compounds were characterized by NMR, mass spectral, IR spectral study and also by C, H, N analyses. All the newly synthesized compounds
R D Farrant et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 13(8), 971-977 (1995-07-01)
Many drugs containing carboxylic acid functional groups are metabolised in vivo to ester glucuronides (1-O-acyl-beta-D-glucopyranuronates) and, of these, a number show a propensity to undergo internal isomerisation via a transacylation process, causing the carboxylic acid moiety to migrate successively to
Studies on the metabolism of fluorinated xenobiotics in the rat using 19F-NMR and 1H-NMR spectroscopy.
F Y Ghauri et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 8(8-12), 939-944 (1990-01-01)