Przejdź do
91490
Tridecane
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-093-4
Beilstein/REAXYS Number:
1733089
MDL number:
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.4 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 59.4 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.425 (lit.), n20/D 1.426
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.), 234 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
density
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tridecane may be used as internal standard in the analysis of isomeric ratio of diethyl[(1E)-hexa-1,5-dienyl]methylsilane and diethyl[(1E,4E)-hexa-1,4-dienyl]methylsilane obtained via dehydrogenative silylation of hexa-1,5-diene using gas liquid chromatography(GLC).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
397308708990270
Tridecane analytical standard
Supelco
91490
Tridecane
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
refractive index
n20/D 1.425 (lit.), n20/D 1.426
refractive index
n20/D 1.369
refractive index
-
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
vapor density
6.4 (vs air)
vapor density
2.97 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tridecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)