Przejdź do
39730
2,2-Dimethylbutane
analytical standard
Synonim(y):
Neohexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-906-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730736
MDL number:
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.97 (vs air)
vapor pressure
5.35 psi ( 20 °C)
assay
≥98.0%
autoignition temp.
797 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.369
bp
50 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
397606831059060
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
density
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
2.97 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
vapor density
2.6 (vs air)
mp
−100 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethylbutane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)