Przejdź do
91428
Agar żelazowy z potrójnym cukrem
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ISO 19250:2010, according to ISO 21567:2004, according to ISO 6579-1:2020, according to ISO 6579-2:2012, according to ISO 6579-3:2014
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 12.000 g/L , glucose, 1.000 g/L , iron(III) citrate, 0.300 g/L , lactose, 10.000 g/L , meat extract, 3.000 g/L , peptone, 20.000 g/L , phenol red, 0.024 g/L , sodium chloride, 5.000 g/L , sodium thiosulfate, 0.300 g/L , sucrose, 10.000 g/L , yeast extract, 3.000 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp., coliforms, enterobacteriaceae
Application
Triple Sugar Iron Agar jest zalecany do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, w szczególności Salmonella.
Preparation Note
Zawiesić 64,62 grama w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dobrze wymieszać i rozprowadzić do probówek. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Pozostawić pożywkę do zastygnięcia w pochyłej formie z wgłębieniem o głębokości około 2,5-5 cm.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
164477267814781
suitability
Citrobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp., Shigella spp., enterobacteriaceae, Enterobacter spp., Salmonella spp., Klebsiella spp., coliforms
suitability
Citrobacter spp., Neisseria spp., Proteus spp., Serratia spp., Shigella spp., Streptococcus spp., nonselective and differential for Bacillus cereus, nonselective and differential for Bacillus spp., nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
suitability
Enterococcus spp., Streptococcus spp.
suitability
Salmonella spp.
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
agency
according to ISO 19250:2010, according to ISO 6579-1:2020, according to ISO 6579-3:2014, according to ISO 21567:2004, according to ISO 6579-2:2012
agency
according to ISO 21258-1:2017
agency
according to ISO 7899-2:2000
agency
according to ISO 6579-1:2017
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
-
composition
agar, 12.000 g/L , iron(III) citrate, 0.300 g/L , meat extract, 3.000 g/L , phenol red, 0.024 g/L , sodium thiosulfate, 0.300 g/L , yeast extract, 3.000 g/L , glucose, 1.000 g/L , peptone, 20.000 g/L , sucrose, 10.000 g/L , lactose, 10.000 g/L , sodium chloride, 5.000 g/L
composition
Agar, 15.0 g/L , Brom cresol purple, 0.015 g/L , Casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L , Glucose, 10.0 g/L , Sodium chloride, 5.0 g/L , Yeast extract, 1.5 g/L
composition
bacteriological agar, 15.0 g/L , esculin, 1.0 g/L , ferric ammonium citrate, 0.5 g/L , ox bile, 10.0 g/L , peptone, 3.0 g/L , sodium azide, 0.15 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , tyrptone, 17.0 g/L , yeast extract, 5.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , ferric ammonium citrate, 0.80 g/L , lactose, 7.5 g/L , L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L , phenol red, 0.08 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium deoxycholate, 1.0 g/L , sodium thiosulfate, 6.8 g/L , sucrose, 7.5 g/L , xylose, 3.75 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
food and beverages
water monitoring, microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar żelazowy z potrójnym cukrem
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)