Przejdź do
14781
Agar XLD ISO 6579-1:2017
NutriSelect® Plus, according to ISO 6579-1:2017, powder, for Salmonella spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar z dezoksycholanem ksylozy-lizyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
according to ISO 6579-1:2017
Form:
powder
Suitability:
Salmonella spp.
Application(s):
food and beverages
water monitoring, microbiology
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ISO 6579-1:2017
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , ferric ammonium citrate, 0.80 g/L , lactose, 7.5 g/L , L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L , phenol red, 0.08 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium deoxycholate, 1.0 g/L , sodium thiosulfate, 6.8 g/L , sucrose, 7.5 g/L , xylose, 3.75 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
Salmonella spp.
Application
XLD Agar is used for the isolation and enumeration of Salmonella Typhi and other Salmonella species.
Preparation Note
Zawiesić 55,43 grama w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzewać z częstym mieszaniem aż do wrzenia pożywki. NIE AUTOKLAWOWAĆ ANI NIE PRZEGRZEWAĆ. Natychmiast przenieść do łaźni wodnej o temperaturze 50°C. Po schłodzeniu rozlać do sterylnych płytek Petriego. Zaleca się, aby nie przygotowywać dużych objętości, które będą wymagały długotrwałego ogrzewania.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
955867672172678
XLD Agar NutriSelect® Basic, powder, for enterobacteriaceae, pack of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
95586
XLD Agar
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
suitability
Salmonella spp.
suitability
enterobacteriaceae, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp.
suitability
Salmonella spp., enterobacteriaceae, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms
suitability
Enterococcus spp., Streptococcus spp.
agency
according to ISO 6579-1:2017
agency
-
agency
-
agency
according to ISO 7899-2:2000
application(s)
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
final pH
7.1±0.1 (25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar XLD ISO 6579-1:2017
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1185-57-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)