Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208118
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI key
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of oleuropein. Antioxidant. Inhibits the rate of cancer cell proliferation and induces cancer cell apoptosis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Hydroxytyrosol
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?