Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5210,00 zł 3907,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1720,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI key
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Production of 3-Hydroxytyrosol from Glucose by Chromosomally Engineered Escherichia coli by Fed-Batch Cultivation in a Jar Fermenter.: Demonstrates biotechnological production of 3-Hydroxytyrosol using genetically modified E. coli, highlighting scalable methods for synthesizing valuable biochemicals from simple sugars (Koma et al., 2023).
- Green Extraction of Antioxidant Compounds from Olive Tree Leaves Based on Natural Deep Eutectic Solvents.: Investigates eco-friendly extraction methods for recovering 3-Hydroxytyrosol from olive leaves, emphasizing sustainable chemical processes and the high antioxidant potential of the extracts (Mir-Cerdà et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description analytical standard | description 98% | description 96% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Hydroxytyrosol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?