Przejdź do
91307
5-Methylfurfural
analytical standard
Synonim(y):
5-Methyl-2-furaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-622-6
Beilstein/REAXYS Number:
106895
MDL number:
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.528-1.532, n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI key
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
534076135276368
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC/HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
bp
187 °C (lit.)
bp
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rosario Sánchez-Gómez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(45), 10861-10872 (2014-10-23)
Vine-shoots are an important waste in all viticulture areas that should be re-used with innovative applications. The aim of this work was to produce Airén waste vine-shoot aqueous extracts by four solid-liquid extraction techniques such as conventional solid-liquid extraction (CSLE)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91307-1ML04061833262757