Przejdź do
91242
Sulfluramid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide, N-Ethylperfluorooctane-1-sulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6F17NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
223-980-3
MDL number:
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 22.3-23.3 wt. %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
PFAS testing
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F17NO2S/c1-2-28-31(29,30)10(26,27)8(21,22)6(17,18)4(13,14)3(11,12)5(15,16)7(19,20)9(23,24)25/h28H,2H2,1H3
InChI key
CCEKAJIANROZEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfluramid is a slow-acting insecticide for controlling ants.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sulfluramid may be used as a reference standard for the determination of sulfluramid and its isomers in ant bait by capillary column gas chromatography.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
315943280137043
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R G Schnellmann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1016(3), 344-348 (1990-04-26)
The effects of sulfluramide (N-ethylperfluorooctane sulfonamide) and perfluorooctane sulfonamide (DESFA) on isolated rabbit renal cortical mitochondria (RCM) were examined. Sulfluramid (1-100 microM) and DESFA (0.5-50 microM) increased state 4 respiration of RCM respiring on pyruvate/malate or succinate in a concentration
Comparison of baits containing fipronil and sulfluramid for the control of Vespula wasps.
Harris R J, et al.
New Zealand Journal of Zoology, 28(1), 39-48 (2001)
R O Manning et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 19(1), 205-211 (1991-01-01)
The objectives of this study were to characterize the absorption, distribution, and elimination of sulfluramid (N-ethyl perfluorooctane sulfonamide) and its major metabolite, perfluorooctane sulfonamide (DESFA), in order to assess the effect of dosage vehicle on their pharmacokinetics. In Trial 1
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91242-25MG04061833262559