Merck
37043
Supelco
Tolfenpyrad
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(p-tolyloxy)benzyl]pyrazole-5-carboxamide, 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-{[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl}-1H-pyrazole-5-carboxamide
Wybierz wielkość
25 MG
532,00 zł
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
532,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.87
Beilstein:
13666608
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
ciąg SMILES
CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(Oc3ccc(C)cc3)cc2)c1Cl
InChI
1S/C21H22ClN3O2/c1-4-18-19(22)20(25(3)24-18)21(26)23-13-15-7-11-17(12-8-15)27-16-9-5-14(2)6-10-16/h5-12H,4,13H2,1-3H3,(H,23,26)
Klucz InChI
WPALTCMYPARVNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tolfenpyrad to skuteczny środek owadobójczy[1], stosowany przeciwko szkodnikom odpornym na istniejące środki owadobójcze, takie jak fosforoorganiczne i karbaminiany.[2]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of sample preparation on the estimation of residue levels of sprayed pesticides in separate analyses of turnip roots and leaves: inclusion or exclusion of the root-shoot junction
Yajima T, et al.
Journal of pest science, 2017 null
Tao Tang et al.
Journal of economic entomology, 113(6), 2793-2799 (2020-09-30)
The Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama, is the most serious pest of citrus because it is a vector for the highly destructive citrus greening disease (huanglongbing, HLB). Currently, insecticide applications are being used widely to control psyllid populations, thereby
Analysis of tolfenpyrad and its metabolites in plasma in a tolfenpyrad poisoning case
Yamaguchi K, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 36, 529-537 (2012)
E R Echegaray et al.
Journal of economic entomology, 110(1), 142-149 (2016-12-29)
Bactericera cockerelli (Šulc) is a common pest of solanaceous crops largely known for vectoring "psyllid yellows" in potatoes. In recent years, however, this pest has attracted considerable attention for vectoring Zebra Chip, a devastating bacterial disease that was first reported
Tao Tang et al.
Pest management science, 77(1), 168-176 (2020-07-12)
The Asian citrus psyllid (ACP), Diaphorina citri Kuwayama, is one of the most devastating pests in citrus orchards, and has caused huge economic losses worldwide. Chemical control is the most effective way for psyllid control. Herein, the toxicity of nine