You will contribute to create a sustainable world, significantly lowering environmental impact. Biorenewable solvents also decrease petroleum sources dependency, have higher recovery rates, and/or are safer for handling and disposal.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
Informacje o tej pozycji
362,00 zł
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
greener alternative category
, Aligned
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis
- It is used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component
- As a solvent in organic synthesis, such as Huisgen cycloaddition of azides
- In pharmaceutical and personal care industries as a humectant and for improved smoothness
Features and Benefits
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Renewable Carbon Content – ≥99.9%
- Made from Renewable Resource – Palm oil
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| mp 20 °C (lit.) | mp 20 °C (lit.) | mp 20 °C (lit.) | mp 20 °C (lit.) |
| vapor density 3.1 (vs air) | vapor density 3.1 (vs air) | vapor density 3.1 (vs air) | vapor density 3.1 (vs air) |
| vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 911046-4L | 04061841754039 |
| 911046-2.5L | 04061841754022 |
| 911046-1GA | 04061841754008 |
| 911046-1L | 04061841754015 |
-
Why should you use BioRenewable solvents?
1 answer-
Helpful?
-
-
Do BioRenewable solvents have a similar quality to petroleum-based solvents?
1 answer-
BioRenewable solvents can have the same or higher purity level compared to traditional solvents. These solvents are free of the many byproducts of petroleum manufacturing, such as benzene, aldehydes, and ethers.
Helpful?
-
-
What is a BioRenewable solvent?
1 answer-
BioRenewable solvents are sourced from renewable and sustainable biobased materials, such as soy/palm oil, wood waste, hay or corn byproducts, etc. It is important to highlight that our BioRenewable products do not compete with food production.