G7893
Glycerol
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
viscous liquid
temp. samozapłonu
698 °F
granice wybuchowości
2.6-11.3 %
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
Acrolein and glucose, passes test
Fatty acid esters, passes test
H2SO4, passes test (darkened)
Neutrality, passes test
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.500% Water (H2O)
pozostałość po prażeniu
≤0.0050%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
tw
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): passes test
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
greener alternative product
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup