Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9ClFeO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
derivatization grade (HPLC)
Quality Level
assay
≥96.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form crystals | form crystals | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade derivatization grade (HPLC) | grade - | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| assay ≥96.0% (AT) | assay ≥97% | assay 96% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Determination of trace amounts of alcohols and phenols in complex mixtures as ferrocenecarboxylic acid esters with gas chromatography-atomic emission detection.
Rolfes, J. and Andersson, J.T.
Analytical Communications, 33, 429-432 (1996)
Wenhao Qian et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-03-03)
A facile strategy to prepare GO-based nanocomposites with both gold nanoparticles (AuNPs) and ferrocene (Fc) moieties was developed. The surface of GO was modified with PFcMAss homopolymer by surface-initiated atom transfer radical polymerization of a new methacrylate monomer of 2-((2-(methacryloyloxy)ethyl)disulfanyl)ethyl
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91032-1G | 04061826643839 |
![(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/168/768/54a48841-6fe6-437a-81af-8c2e54117ef3/640/54a48841-6fe6-437a-81af-8c2e54117ef3.png)