Merck
749354
Sigma-Aldrich
Piperidine-1-sulfonyl chloride
96%
Synonim(y):
Chlorek 1-piperydynosulfonylu
Wybierz wielkość
1 G
637,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
637,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494
gęstość
1.308 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Klucz InChI
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)