Przejdź do
908614
Grubbs Catalyst® M103
powder
Synonim(y):
Dichloro(3-methyl-2-butenylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M1b (C801)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H74Cl2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
800.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Grubbs Catalyst® M103,
product line
Grubbs Catalyst® M100 Series
form
powder
manufacturer/tradename
Grubbs Catalyst® M100 Series
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ru+2]=CC=C(C)C.P(C6CCCCC6)(C5CCCCC5)C4CCCCC4.P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h2*16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
INCDKKABOVOFIV-UHFFFAOYSA-L
Application
Umicore Grubbs Catalyst M103 is a homogeneous catalyst useful for alkene metathesis, cross metathesis, ring-closing metathesis, and self metathesis.
Learn more about our metathesis catalysts
Preparation Note
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
910430729353775274
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
Grubbs Catalyst® M100 Series
product line
Grubbs Catalyst® M200 Series
product line
Grubbs Catalyst® M200 Series
product line
Grubbs Catalyst® M200 Series
manufacturer/tradename
Grubbs Catalyst® M100 Series
manufacturer/tradename
Grubbs Catalyst® M200 Series
manufacturer/tradename
Grubbs Catalyst® M200 Series
manufacturer/tradename
Grubbs Catalyst® M200 Series
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Olefin Application Metathesis Application Guide provides - The Key Features of Metathesis, General Reaction Procedures, Guidance for Choosing the Correct Metathesis Route, A Metathesis Quick Guide