Katalizatory rutenowe
Selektywne transformacje oksydacyjne różnych grup funkcyjnych z przyjaznymi dla środowiska i łatwo dostępnymi utleniaczami można łatwo osiągnąć za pomocą odpowiedniego katalizatora rutenowego. Kataliza rutenowa może być bardzo potężnym narzędziem w chemii syntetycznej do selektywnej katalizy przemian utleniających, takich jak: asymetryczne epoksydowanie alkenów, generowanie form dwutlenowych, dihydroksylacja olefin i utleniające odwodornienie alkoholi.
Katalizatory rutenowe są również szeroko stosowane w reakcjach metatezy, przy czym katalizatory Grubbsa są najbardziej znane w dziedzinie metatezy olefin. Szeroką popularność katalizatorów Grubbsa można wytłumaczyć ich wysoką tolerancją na różne grupy funkcyjne oraz wysoką stabilnością w powietrzu i wielu rozpuszczalnikach.