Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 176,00 zł 132,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
Informacje o tej pozycji
132,00 zł
Cena katalogowa176,00 złZaoszczędź 25%vapor density
9.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- An extractant for monocarboxylic acids(formic, acetic, and propionic) from an aqueous medium.
- An additive to enhance the performance of dye-sensitized solar cells (DSSCs).
- A solvent in combination with ionic liquid[1-butyl-3-methyl imidazolium tetrafluoroborate] for the extraction of phenol and chlorophenols.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 97% | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| bp 180-183 °C/22 mmHg (lit.) | bp 180-183 °C/22 mmHg (lit.) | bp 180-183 °C/22 mmHg (lit.) | bp 180-183 °C/22 mmHg (lit.) |
| density 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mp −79 °C (lit.) | mp −79 °C (lit.) | mp −79 °C (lit.) | mp −79 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tributyl phosphate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?