Merck
158615
Sigma-Aldrich
Tributyl phosphate
97%
Synonim(y):
TBP, TBPA
Wybierz wielkość
1 L
451,00 zł
2.5 L
975,00 zł
4 L
1310,00 zł
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
451,00 zł
2.5 L
975,00 zł
4 L
1310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3(CH2)3O)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.31
Beilstein:
1710584
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
9.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
770 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1ml in 165ml water
organic solvents: miscible
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tributyl phosphate (TBP) is an organophosphorus compound widely used as a solvent in nuclear fuel reprocessing for the extraction of uranium and plutonium from other radionuclides.[1][2]
Tributyl phosphate is an endocrine disrupting compound.[3]
Zastosowanie
Tributyl phosphate was employed as:
  • solvent in the solvent-detergent method for production of immunoglobulin for inactivation of viruses with lipid envelope on the model of duck hepatitis B virus[4]
  • ligand in the extraction of lanthanide ions from solid and liquid materials by supercritical CO2[5]
  • extractant for metal complexes[6]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analytica Chimica Acta, 71, 85-85 (1974)
Supercritical fluid extraction of lanthanides with fluorinated. beta.-diketones and tributyl phosphate.
Lin Y and Wai CM.
Analytical Chemistry, 66(13), 1971-1975 (1994)
Hans Christian Winkler et al.
Particle and fibre toxicology, 14(1), 21-21 (2017-06-25)
Dendritic cells (DCs) are specialized first-line sensors of foreign materials invading the organism. These sentinel cells rely on pattern recognition receptors such as Nod-like or Toll-like receptors (TLRs) to launch immune reactions against pathogens, but also to mediate tolerance to
N V Zubkova et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 155(6), 821-824 (2013-11-30)
The virucidal action of solvent tributyl phosphate and detergent sodium cholate used in the production of immunoglobulin for inactivation of viruses with lipid envelope was studied on the model of duck hepatitis B virus. PCR analysis revealed no significant decrease
Biodegradation of tributyl phosphate by naturally occurring microbial isolates and coupling to the removal of uranium from aqueous solution.
Thomas R A and Macaskie L E
Environmental Science & Technology, 30(7), 2371-2375 (1996)