Przejdź do
90765
M-Gredient® Soy Peptone B3
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from soybean, Enzymatic Soy Digest, Soy peptone, Soybean Peptone Powder, Soybean peptone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4780,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-434-7
NACRES:
NA.85
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean (enzymatic digest)
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥8.0%
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 25 kg, pkg of 5 kg
ign. residue
≤20%
loss
≤10% loss on drying
color
faint beige, faint brown, faint yellow
pH
6.3-7.3 (25 °C)
solubility
H2O: 2%, soluble, clear, light yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Peptone is a high-quality enzymatic digest of soybeans. It is intended for use in various biotechnological applications, providing essential nutrients for the growth and maintenance of microorganisms. It is available in powder form, which makes it convenient for dissolution and mixture in different culture media. It ensures a minimum nitrogen content of 8.0 %, which is crucial for protein synthesis and other metabolic functions in cultured cells or organisms. The product is suitable for a wide array of biotechnological uses, particularly where a well-defined nitrogen source is required.
Application
Peptone, from soybean, is a crucial component in various biotechnological and microbiological processes. It is used as a nutrient source in microbial culture media
Preparation Note
  • Tightly closed. Dry.
  • Hygroscopic - Store under inert gas.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
879729617482303
biological source
soybean (enzymatic digest)
biological source
soybean
biological source
plant
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
solubility
H2O: 2%, soluble, clear, light yellow
solubility
H2O: 2%, clear, brownish-yellow
solubility
-
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.3-7.3 (25 °C)
pH
6.4-7.8
pH
6.7-7.7
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90765-5KG04061834400332
90765-25KG04061832581507
90765-10G-KC04061833936351
90765-1KG04061833252574