Przejdź do
902284
TyrannoPhos
powder or crystals
Synonim(y):
Cyclopentylbis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine, Phosphine ligand for nickel catalysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H51P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TyrannoPhos,
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C1=CC(P(C2=CC(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C2)C3CCCC3)=CC(C(C)(C)C)=C1)(C)C
InChI
1S/C33H51P/c1-30(2,3)23-17-24(31(4,5)6)20-28(19-23)34(27-15-13-14-16-27)29-21-25(32(7,8)9)18-26(22-29)33(10,11)12/h17-22,27H,13-16H2,1-12H3
InChI key
IWPJBOKLLTVJMY-UHFFFAOYSA-N
Application
This new aryl alkylphosphine ligand developed in Abby′s Doyle′s lab has been tailored specifically for nickel catalysis as demonstrated in the Suzuki coupling of acetals with boronic acids to generate benzylic ethers, reactions that pose challenges in Ni catalysis when using phosphine ligands developed for Pd-catalysed couplings.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902063902047902039
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin Wu et al.
Nature chemistry, 9(8), 779-784 (2017-07-30)
The field of Ni-catalysed cross-coupling has seen rapid recent growth because of the low cost of Ni, its earth abundance, and its ability to promote unique cross-coupling reactions. Whereas advances in the related field of Pd-catalysed cross-coupling have been driven
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
902284-250MG04061838635792
902284-1G04061838635778