Merck
902063
Sigma-Aldrich
(2Z,6Z)-N′2,N′6-Dicyanopyridine-2,6-bis(carboximidamide)
Synonim(y):
Ligand 2-pirydylo-N-cyjanokarboksyamidynowy Weix dla katalizy niklowej
Wybierz wielkość
250 MG
339,00 zł
1 G
1010,00 zł
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
339,00 zł
1 G
1010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
NC(=NC#N)c1nc(ccc1)C(=NC#N)N
InChI
1S/C9H7N7/c10-4-14-8(12)6-2-1-3-7(16-6)9(13)15-5-11/h1-3H,(H2,12,14)(H2,13,15)
Klucz InChI
NFCPGRIKBAMXHQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Laboratorium Daniela Weixa wykazało, że ten ligand pirydylowo-karboksyamidynowy umożliwia katalizowane niklem krzyżowe sprzęganie różnych podstawowych heterocykli azotowych z pierwszorzędowymi i drugorzędowymi halogenkami alkilowymi.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric C Hansen et al.
The Journal of organic chemistry, 82(14), 7085-7092 (2017-07-07)
Despite their importance, the synthesis of alkylated heterocycles from the cross-coupling of Lewis basic nitrogen heteroaryl halides with alkyl halides remains a challenge. We report here a general solution to this challenge enabled by a new collection of ligands based