Przejdź do
901755
nitro-Grela
≥95%, powder
Synonim(y):
(1,3-Dimesitylimidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H37Cl2N3O3Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
671.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
nitro-Grela, ≥95%
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
mp
>300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ru+2](=C2N(CCN2c4c(cc(cc4C)C)C)c3c(cc(cc3C)C)C)=Cc1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])OC(C)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C21H26N2.C10H11NO3.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-7(2)14-10-5-4-9(11(12)13)6-8(10)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
RQQSRSPQJIAORC-UHFFFAOYSA-L
Application
nitro-Grela is a universal catalyst which provides good results in a wide spectrum of olefin metathesis transformations. The catalyst provides high efficiency in cross metathesis (CM) reactions between type 1 olefins and an electron deficient partner. The catalyst is very good for CM of disubstituted internal olefins.
Legal Information
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com.
PCT/EP2003/011222
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
701769775258775347
assay
≥95%
assay
95%
assay
-
assay
-
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
form
powder
form
crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
159 (d)-162 °C
mp
230-235 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)