Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
Informacje o tej pozycji
591,00 zł
Nazwa produktu
Dichloro(mesitylene)ruthenium(II) dimer, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
mp
>300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru]1[Cl][Ru](Cl)[Cl]1.C[C]2[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]2.C[C]3[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]3
InChI
1S/2C9H12.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h2*4-6H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI key
SQSMPOQPOXFKBI-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description - | description - | description - |
| reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability - |
| assay 95% | assay - | assay - | assay - |
| form crystals | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mp >300 °C | mp >300 °C | mp 184-185 °C | mp 143-147 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?