Przejdź do
89650
p-Toluidine hydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
4-Methylaniline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-740-8
Beilstein/REAXYS Number:
3557540
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
crystals
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
mp
243-245 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI key
JQKBUTDZZRGQDR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7320089630461121
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.5% (AT)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder, crystals or chunks
mp
243-245 °C (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
41-46 °C (lit.), 42-45 °C
mp
41-46 °C (lit.)
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)