Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2ONH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-228-6
Beilstein/REAXYS Number:
3709565
MDL number:
Assay:
≥98.5% (AT)
Form:
crystals
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.5% (AT)
form
crystals
mp
215 °C (dec.) (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
InChI key
LKCAFSOYOMFQSL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the preparation of N-(4-nitrobenzyloxy)-amino acids as substrates for an unambiguous N-hydroxypeptide synthesis
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (AT) | description ≥97.0% (AT) | description purum, ≥98.0% (AT) | description ≥98.0% (AT) |
| assay ≥98.5% (AT) | assay ≥97.0% (AT) | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥98.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 215 °C (dec.) (lit.) | mp ~132 °C (dec.) | mp 140-150 °C | mp 160-164 °C |
| form crystals | form powder | form solid | form powder |
| functional group nitro | functional group - | functional group amine, chloro | functional group amine, ether, phenyl |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?