Przejdź do
88907
2-Methoxyethanol
analytical standard
Synonim(y):
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-713-7
Beilstein/REAXYS Number:
1731074
MDL number:
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
548 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
24.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.402
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
2-Methoxyethanol is an organic compound, which is commonly used as a solvent for industrial and consumer products.
Application
2-Methoxyethanol may be used as an analytical standard for the quantification of didanosine in biological samples using high performance liquid chromatography technique (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2704822844671601645
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
HPLC grade
grade
anhydrous
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
99.8%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-86-4
CAS No.
109-86-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of residual solvents by fast gas chromatography.
Chen KT, et al.
Journal of Chromatography A, 811(1-2), 145-150 (1998)
Quantitation of didanosine in human plasma and urine by high-performance liquid chromatography.
Knupp AC, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 533(1-2), 282-290 (1990)
H-Y Chang et al.
Occupational and environmental medicine, 61(8), 697-702 (2004-07-20)
To evaluate the protective effectiveness of gloves from occupational exposure to 2-methoxyethanol (2-ME); and to examine the association of 2-methoxyacetic acid (MAA) in urine and plasma collected simultaneously from low 2-ME exposure and high 2-ME exposure workers in a semiconductor
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
88907-1ML-F04061836962715
88907-5ML-F04061836962722