Przejdź do
86893
Tetrabutylammonium perchlorate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.91
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-655-5
Beilstein/REAXYS Number:
3579274
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T), ≥99.0%
Form:
powder
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
powder
mp
211-215 °C
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClHO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium perchlorate (TBAP) is a quaternary ammonium salt, mainly used as electrolyte.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
TBAP has been used as solvent in preparing standard stock solutions, for HPLC analysis of Sudan azo-dyes food samples. It may be used as an electrophoretic buffer to rinse the capillary for the nonaqueous capillary electrophoresis (NACE) determination of atropine, anisodamine, and scopolamine in Flos daturae plant extract.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
868968688586879
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥95.0% (T)
assay
≥99.0% (CHN)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
crystals
form
powder
form
solid
mp
211-215 °C
mp
155-161 °C (lit.), 159-162 °C
mp
-
mp
244-246 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium perchlorate
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of sudan I, sudan II, sudan III, and sudan IV in food by HPLC with electrochemical detection: Comparison of glassy carbon electrode with carbon nanotube-ionic liquid gel modified electrode.
Chailapakul O
Food Chemistry, 109(4), 876-882 (2008)
Simultaneous determination of atropine, anisodamine, and scopolamine in plant extract by nonaqueous capillary electrophoresis coupled with electrochemiluminescence and electrochemistry dual detection.
Yuan B
Journal of Chromatography A, 1217(1), 171-174 (2010)
Benjamin T Diroll et al.
Nature communications, 10(1), 4511-4511 (2019-10-06)
Colloidal quantum wells are two-dimensional materials grown with atomically-precise thickness that dictates their electronic structure. Although intersubband absorption in epitaxial quantum wells is well-known, analogous observations in non-epitaxial two-dimensional materials are sparse. Here we show that CdSe nanoplatelet quantum wells
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
86893-50G04061833042113
86893-10G04061833042106
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?