Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
crystals
mp
155-161 °C (lit.), 159-162 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay 99% | assay ≥97.0% | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 155-161 °C (lit.), 159-162 °C | mp 155-161 °C (lit.) | mp 122-125 °C | mp ≥300 °C (lit.) |
| solubility methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility methanol: soluble 10%, clear, colorless | solubility - | solubility acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| form crystals | form powder | form crystals | form crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 86896-25G | 04061833042137 |