Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 759,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
759,00 zł
grade
reagent grade
Quality Level
description
cationic
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
crystals
quality
LiChropur™
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
102-106 °C
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
greener alternative category
SMILES string
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98.0% | assay 98% | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade reagent grade | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| mp 102-106 °C | mp 102-106 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp 100-101 °C (lit.) |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality LiChropur™ |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 86857-50G-F | 04061833041901 |
| 86857-10G-F | 04061833041888 |