Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł | |
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
Informacje o tej pozycji
310,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.406
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade anhydrous | grade - | grade anhydrous |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% | assay ≥99% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 85488-10ML-F | 04061836959128 |
| 85488-5ML-F | 04061833024348 |