155810
2-Methyltetrahydrofuran
BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
Synonim(y):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
zawiera
150-400 ppm BHT as stabilizer
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1.0% water (coulometr.)
≤100 ppm peroxide (as H2O2)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
tw
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Methyltetrahydrofuran (2-MTHF), a 2-methyl substituted tetrahydrofuran, is a biomass derived, environmentally favorable solvent alternative to tetrahydrofuran (THF), 1,4 Dioxane (Dioxane) and dichloromethane (DCM) for most industrial applications. Its polarity and Lewis base strength is intermediate between tetrahydrofuran (THF) and diethyl ether. It is a potential greener solvent alternative for organic synthesis and shows resistance to reduction by lithium making it a promising candidate as electrolytes in lithium batteries.
Zastosowanie
THF in organometallic reactions
- Grignard
- Reformantsky
- Lithiation
- Hydride Reduction
- Metal-Catalyzed Coupling (Heck, Stile, Suzuki)
Dichloromethane for Biphasic Reactions:
- Alkylation
- Amidation
- Nucleophilic Substitution
Cechy i korzyści
- Made from Renewable Resource - furfural derived from agricultural byproducts
- High boiling point
- Clean organic-water phase separation
- Reduced energy to recover
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10.0 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).